Learn More
Corning™ Synthegel™ Spheroid Matrix Kit, 10 mL
Artikelnummer. 17962291 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Artikelnummer. 17962291
Marke: Corning™ 354789
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Research tool for high content 3D biologically formed spheroid culture with more accurate in vivo predictions. The matrix has a stronger gel and optimal cytocompatibility for spheroid culture. The kit consists of a Spheroid matrix peptide nanofiber solution and a Synthegel X-Link solution.
  • Matrix rigidity is tunable by altering the peptide concentration
  • Purified synthetic peptide in neutral pH
  • Cells are encapsulated in physiological mimicking conditions
  • Fast hydrogel formation (5 to 30 minutes)
  • Sol-gel transfer reversible by shearing force
  • Works with standard cell culture methodologies, growth factors, and media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO
Farbe Klar
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C lagern
Kulturmilieu Umgebungstemperatur
Beschreibung Synthesgel™ -Matrix-Kit Für Sphäroide
Kulturtyp 3D-Zellkultur
Form Flüssig
Produkttyp extrazelluläre Matrix, Extrazellularmatrix
Sterilität Steril gefiltert
Format Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultur von Krebs-Sphäroiden in einem synthetischen Peptidhydrogel
pH Neutral
Produktlinie Hydrogel
Menge 10 ml
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Quelle Synthetische Peptid-Matrix