Learn More
Syngene™ Konverter für sichtbares Licht
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8011046 Alle ansehen Syngene Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
G:BOX-Systeme
IG/UG- und DG-Systeme
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12894058
Marke: Syngene™ GECONVERT5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie den Konverter für sichtbares Licht zusammen mit Ihrem UV-Transilluminator. Der Syngene™ Konverter für sichtbares Licht sorgt für eine weiße Oberfläche bei der Visualisierung von sichtbaren Proteingelen.
  • Der Konverter für sichtbares Licht sorgt in Kombination mit einem UV-Transilluminator für eine weiße Oberfläche bei der Visualisierung von sichtbaren Proteingelen.
Spezifikation
Intensität Befestigt
Wellenlängen 302 nm
Beschreibung UV (Weiß)
Zur Verwendung mit (Geräte) IG/UG- und DG-Systeme
Typ Umwandlerplatte