Beschreibung
- Die Verwendung des Konverters für sichtbares Licht in Verbindung mit einem UV-Transilluminator liefert eine weiße Oberfläche zur Visualisierung von sichtbaren Proteingelen.
Spezifikation
Spezifikation
| Intensität | Befestigt |
| Wellenlängen | 302 nm |
| Beschreibung | UV (Weiß) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IG/UG- und DG-Systeme |
| Typ | Umwandlerplatte |