Learn More
Syngene™ Konverter für sichtbares Licht
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12804068 Alle ansehen Syngene Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
G:BOX-Systeme
IG/UG- und DG-Systeme
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12804068 G:BOX-Systeme 1 Stück
12894058 IG/UG- und DG-Systeme 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12804068 Lieferant Syngene™ Lieferanten-Nr. GXCONVERT5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie den Sichtbares Licht Konverter in Verbindung mit Ihrem UV-Transilluminator. Der Siebschirm bietet eine weiße Oberfläche zur Visualisierung sichtbarer Proteingele.
  • Die Verwendung des Konverters für sichtbares Licht in Verbindung mit einem UV-Transilluminator liefert eine weiße Oberfläche zur Visualisierung von sichtbaren Proteingelen.
Spezifikation
Intensität Befestigt
Wellenlängen 302 nm
Beschreibung UV (Weiß)
Zur Verwendung mit (Geräte) G:BOX-Systeme
Typ Umwandlerplatte