Learn More
Syngene™ Langwellen-UV-Röhre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12883998 Alle ansehen Syngene Produkte
Click to view available options
Wellenlängen:
365 nm
Artikelnummer. 12883998
Marke: Syngene™ LWT8
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Syngene™ Langwellen-UV-Röhre für den Einsatz in UV-Transilluminatoren.
  • Zur Verwendung mit allen Transilluminatoren des Modells GX und GE
  • 365 nm Wellenlänge
  • Langwelle
Spezifikation
Wellenlängen 365 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle Transilluminatoren in der Ausführung GX/GE
Typ Langwellen-UV-Röhre