Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen
Artikelnummer. 13433969 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße unitSize
13433969 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
11809332 30 mm 2.1 mm 5 μm -
11849332 50 mm 2.1 mm 5 μm 1 Stück
11859332 50 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
11889332 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
11899332 100 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
11819342 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
11829342 150 mm 2.1 mm 5 μm 1 Stück
11849342 150 mm 4 mm 5 μm 1 Stück
11859342 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
11889342 250 mm 4 mm 5 μm 1 Stück
11899342 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
11899322 100 mm 3 mm 1,7 μm 1 Stück
11889322 100 mm 2,1 mm 1,7 μm 1 Stück
12622745 50 mm 2,1 mm 1,7 μm 1 Stück
11544605 10 mm 4 mm 5 μm 4 Stück
11534605 10 mm 3 mm 5 μm 4 Stück
11524605 10 mm 2,1 mm 5 μm 4 Stück
13423969 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
13413969 100 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
13403969 50 mm 2.1 mm 3 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 13433969 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 97303154630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 19 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ-Säulen konsistente, vorhersagbare Trennungen von polaren Analyten in der Flüssigchromatographie (LC). Silika mit großer Oberfläche und stationärer Phasendeckung und doppelter Endkappe minimieren sekundäre Wechselwirkungen und gewährleisten reproduzierbare, hochauflösende Trennungen. Die C18-Phase mit polaren Endkappen bietet eine optimale Retention polarer Analyten und ist vollständig kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen
  • Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule
  • Hergestellt, verpackt und getestet in ISO 9000-zertifizierten Einrichtungen
  • Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
  • Verbessertes automatisiertes Packverfahren
Alternative Selektivität
  • Stationäre C18-Phase mit polaren Endkappen verbessert die Retention von polaren Analyten
Kompatibel mit stark wässrigen mobilen Phasen
  • Polare Endkappen ermöglicht den Einsatz in 100 % wässrigen mobilen Phasen ohne Verlust von Leistungsverhalten oder Stabilität
Erhältlich in drei Partikelgrößen
  • 1,7 µm für schnelle Ultra-High-Performance-LC-Trennungen (UHPLC) und 3 µm und 5 µm für herkömmliche HPLC-Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 320 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Syncronis
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 19 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Polar
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.