Learn More
Synaptopodin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen Synaptopodin
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850665
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21064-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840665
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21064-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SYNPO (Synaptopodin) is an actin-associated protein in telencephalic dendrites and renal podocytes. SYNPO is tightly associated with the dendritic spine apparatus, and mice lacking the SYNPO gene lack the apparatus. These SYNPO-null mice also demonstrate an impaired ability to express long-term potentiation as well as deficits in spatial memory tasks, indicating that SYNPO is involved in the regulation of synaptic plasticity. Recent studies suggest that SYNPO is linked to neuronal calcium stores and plays a role in the calcium store-associated ability of neurons to undergo long-term plasticity.
Spezifikation
Spezifikation
Synaptopodin
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q8CC35, Q8N3V7, Q9Z327
104027, 11346, 60324
Synaptopodin Fusion Protein Ag15089
Primary
-20°C
SYNPO
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA1029, synaptopodin, SYNPO
Synpo
IgG
Antigen Affinity Chromatography