Learn More
SymLine Rohre, FlexTube & FlexTube Pro
Click to view available options
Produkttyp:
FlexTube
FlexTube Pro
Rörchen
Außendurchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
16.9 mm
19.8 mm
6 mm
8 mm
Gesamtlänge (metrisch):
1 m
1,5 m
2,5 m
25 m
600 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | SymLine FlexTube, GL25 (f), ID = 14,3 – 14,8 mm, AD = 19,0 – 19,8 mm, außen und innen spiralförmig, PTFE elektrostatisch leitend, Länge 1.500 mm – flexibel anpassbar |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.52 to 0.54 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 13.4 to 13.9 mm |
| Material | PTFE-EC |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.63 to 0.66 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 19.8 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 59,0551 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 1,5 m |
| Farbe | Schwarz |
| Mehr anzeigen |