Learn More
SymLine Rohre, FlexTube & FlexTube Pro
Click to view available options
Produkttyp:
FlexTube
FlexTube Pro
Rörchen
Außendurchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
16.9 mm
19.8 mm
6 mm
8 mm
Gesamtlänge (metrisch):
1 m
1,5 m
2,5 m
25 m
600 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PTFE-Schlauch, elektrostatisch leitfähig, schwarz |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.52 to 0.54 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | PTFE-EC |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.63 to 0.66 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 39-3/8 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 1 m |
| Farbe | Black |
| Mehr anzeigen |