Learn More
SymLine Rohre, FlexTube & FlexTube Pro
Artikelnummer. 10161160
Click to view available options
Produkttyp:
FlexTube
FlexTube Pro
Rörchen
Außendurchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
16.9 mm
19.8 mm
6 mm
8 mm
Gesamtlänge (metrisch):
1 m
1,5 m
2,5 m
25 m
600 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Artikelnummer. 10161160
Marke: SymLine 108017
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die beiden flexibelsten und anpassungsfähigsten Schlauchsysteme für die sichere Entsorgung von flüssigen HPLC-Abfällen - flexible, dehnbare, chemisch resistente PTFE-Schläuche mit großem Biegeradius.
  • Hergestellt aus PTFE für bestmögliche chemische Beständigkeit
  • Einstellbar – einfach zu installieren: Kürzen Sie einfach den Schlauch nach Bedarf, und montieren Sie dann die optimierte Schraubverbindung und die Dichtung
  • Elektrostatisch leitfähig < 106 (max.) Ω
  • 16,9 mm oder 19,8 mm Außendurchmesser
  • Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen von 600, 1.200, 1.500 und 2.500 mm.
  • FlexTube mit Innenwand spiralförmig oder FlexTubePro Innenwand glatt
  • Spezifikation
    Beschreibung PTFE-Rohr, elektrostatisch leitfähig, schwarz, ID = 6 mm, AD = 8 mm, Länge = 1 m
    Autoklavierbar Autoclavable
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.52 to 0.54 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
    Material PTFE-EC
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.63 to 0.66 in.
    Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
    Gesamtlänge (angloamerikanisch) 39,3701 in.
    Gesamtlänge (metrisch) 1 m
    Farbe Black
    Produkttyp Rörchen