Learn More
sym-Diformylhydrazin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10233950 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10233950 25 g Glasflasche 25 Gramm
10479020 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10233950 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114640250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 628-36-4 | Molecular Formula: C2H4N2O2 | Molecular Weight: 88.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-36-4
Summenformel C2H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.07
MDL-Nummer MFCD00003275
InChI-Schlüssel POVXOWVFLAAVBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diformylhydrazine, n'-formylformohydrazide, diformylhydrazine, 1,2-hydrazinedicarboxaldehyde, bicarbamaldehyde, diformohydrazide, s-diformohydrazide, s-diformylhydrazine, n,n'-diformylhydrazine, n'-formylformic hydrazide
PubChem CID 12342
SMILES O=CNNC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material sym-Diformylhydrazine
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 155°C to 160°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCONHNHCHO
Menge 25 g
Beilstein 02, 93
IUPAC-Name N'-formylformohydrazide
Formelmasse 88.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver