Learn More
Alfa Aesar™ Syk-Inhibitor
Marke:  Alfa Aesar™ J64281.#0
Additional Details : CAS : 622387-85-3 Gewicht : 0.00005kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15446299
  • 139.31 CHF / 5 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
5mg
2°C to 8°C
Syk Inhibitor
622387-85-3
353.40
Light sensitive
Solid
Dark orange
Fest
Eine zelldurchlässige Oxindolverbindung, die als potenter, reversibler und ATP-kompatibler Syk-Inhibitor fungiert
C18H15N3O3S
Spleen Tyrosine Kinase Inhibitor
Soluble in DMSO
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation