Learn More
Syk-Inhibitor
Beschreibung
A cell-permeable oxindole compound that acts as a potent, reversible, and ATP-competitive Syk inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mg |
| Beschreibung | Dunkelorange |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eine zelldurchlässige Oxindolverbindung, die als potenter, reversibler und ATP-kompatibler Syk-Inhibitor fungiert |
| Formelmasse | 353.40 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeit | Löslich in DMSO |
| Form | Fest |