Learn More
BOLA Schwenkbare Schraubverschraubungen
Artikelnummer. 10329682
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 18
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße Packungsgröße
10329682 GL 18 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10329682 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. D69014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.30 CHF
    99.95 CHF / 1 Stück
    Sparen 32.35 CHF
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schwenkbare Schraubverschraubungen, PPS-Kappe, Innenteile aus PTFE
  • Schraubverschluss aus PPS mit Innenteilen aus PTFE.
  • Sonden, Schläuche oder Leitungen werden zunächst durch das Fitting eingeführt, dann wird das Fitting auf den GL-Hals geschraubt und das eingeführte Element kann in der gewünschten Position fixiert werden.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 2 mm
Gewindegröße GL 18
Armwinkel 10°
Farbe Schwarz
Flexibilität Starr