Learn More
Simport™ Scientific Swingsette™ Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassette in Quickload™-Spenderboxen
Sichern Sie Proben während der Verarbeitung mit der Simport Scientific™ Swingsette™ Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassette in Quickload™-Spenderboxen.
Beschreibung
In Quickload™-Spenderboxen
- Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
- Leicht zu montierente Klappdeckel
- Geeignet für automatisierte Drucker
- Aus Acetal
- Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 50 QuickLoad™-Spenderboxen mit je 40 Kassetten, die separat verpackt werden.
Certifications
CE-IVD
Spezifikation
Acetal | |
2000 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Simport™ Scientific Swingsette™ Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassette in Quickload™-Spenderboxen