Learn More
Eppendorf™ Ausschwingrotor für Tischzentrifuge
Artikelnummer. 10258211 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
A-4-44
A-4-62
A-4-62-MTP
A-4-81
A-4-81-MTP
A-8-17
Gehäuse A-4-38
Enthält:
4 Aufhänger für 2 x 50 ml Falcon-G
4 MTP-Becher
4 rechteckige 100 ml-Becher
4 x 250 ml-Rechteckbecher
4 x 500 ml-Rechteckbecher
4 x 85 ml-Becher
8 x 15 ml-Becher
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Packungsgröße
10258211 Gehäuse A-4-38 4 x 85 ml-Becher 1 Stück
10054271 A-4-44 4 Aufhänger für 2 x 50 ml Falcon-G 1 Stück
10794563 A-4-81-MTP 4 MTP-Becher 1 Stück
10120052 A-4-81 4 x 500 ml-Rechteckbecher 1 Stück
10282811 A-4-44 4 rechteckige 100 ml-Becher 1 Stück
10084161 A-8-17 8 x 15 ml-Becher 1 Stück
10580152 A-4-62 4 x 250 ml-Rechteckbecher 1 Stück
10394792 A-4-62-MTP 4 MTP-Becher 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10258211 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5702720003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 CHF
    1120.94 CHF / 1 Stück
    Sparen 134.06 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Rotoren eignen sich für zahlreiche molekulare Anwendungen. Eppendorf™ Ausschwingrotoren sind für den Einsatz mit Eppendorf Tischzentrifugen konzipiert.
  • Fasst Röhrchen und Platten
  • Aerosoldichte Kappen für die sichere Zentrifugation von Gefahrenstoffproben sind optional lieferbar
  • Rotorlebensdauer: max. 40,000 Zyklen
  • Rotor, Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
  • <
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ausschwingrotor
Max. RZB 3000 xg
Max. Geschwindigkeit 4.400 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Gehäuse A-4-38
Enthält 4 x 85 ml-Becher
Anzahl Plätze 4