Learn More
Eppendorf™ Ausschwingrotor für Tischzentrifuge
Diese Rotoren eignen sich für zahlreiche molekulare Anwendungen. Eppendorf™ Ausschwingrotoren sind für den Einsatz mit Eppendorf Tischzentrifugen konzipiert.
Marke:  Eppendorf™ 5810718007
3186.64 CHF gültig bis 2025-08-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24148" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10120052
  • 3354.36 CHF / 1 Stück
Proteinsignale im Fokus
Aktionscode 24148 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Beschreibung
  • Fasst Röhrchen und Platten
  • Aerosoldichte Kappen für die sichere Zentrifugation von Gefahrenstoffproben sind optional lieferbar
  • Rotorlebensdauer: max. 40,000 Zyklen
  • Rotor, Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausschwingrotor
Gehäuse A-4-81
4 x 500 ml-Rechteckbecher
4
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Ausschwingrotor für Tischzentrifuge > Kann verwendet werden mit:A-4-81; Lieferumfang:4 x rechteckige Becher mit 500 ml, max. RZB: