Learn More
Thermo Scientific™ Spring Loaded Transfer Line Nut for ISQ and TSQ
Artikelnummer. 15392155 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Score-IT
SilFlow-MCD-Gerät mit 3 Anschlüssen
Thermo Scientific ISQ und TSQ
Beschreibung:
Blindferrule
Chromatographie-Zubehör
Überwurfmutter mit Federmechanismus
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Beschreibung Packungsgröße
15392155 Thermo Scientific ISQ und TSQ Überwurfmutter mit Federmechanismus 1 Stück
15297488 SilFlow-MCD-Gerät mit 3 Anschlüssen Blindferrule 5 Stück
11567761 Score-IT Chromatographie-Zubehör 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15392155 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1R1204340010
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Säulenwechsel schnell und einfach durchführen. Verwenden Sie dieses GC-MS-Interface-System, um Kapillarsäulen zu wechseln, ohne Ihr Massenspektrometer (MS) entlüften zu müssen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Überwurfmutter mit Federmechanismus
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific ISQ und TSQ
Menge Each