Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für das Swap-IT™ GC-MS-Schnittstellensystem
Artikelnummer. 10117414 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Ferrule
Mutter für Verteilerleitung
SWAP-Tight Ferrulen
SWAP-Tight Mutter
SWAP-Tight Mutter und Adapter
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10117414
Marke: Thermo Scientific™ 290SG004
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Finden Sie genau die richtige Mutter und die passende Ferrule für Ihr leistungsstarkes Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface-System
Finden Sie genau die richtige Mutter und die passende Ferrule für Ihr leistungsstarkes Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface-System.
  • Ein spezielles deaktiviertes, robustes Transferkapillar aus Edelstahl dient als Verbindung zwischen der Analysesäule und dem MS-Detektor
  • Der kleine Innendurchmesser des Transferkapillars gewährleistet, dass der Luft- und Wasserkontakt bei der Abtrennung der Analysesäule auf ein Minimum reduziert wird
  • Das System funktioniert ohne zusätzlich erforderlichen Helium-Spül-/Frischgasfluss
  • Fingertight-Anschlüsse ermöglichen den schnellen, einfachen und werkzeugfreien Wechsel der Analysesäule
  • Inkl. Fingertight-Anschlüsse für S/SL-Injektoren für einen handfesten Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Mutter für Verteilerleitung
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Geräte) SWAP-IT GC-MS Interface-System für Agilent Geräte
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.