Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für das Swap-IT™ GC-MS-Schnittstellensystem
Artikelnummer. 10085644 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Ferrule
Mutter für Verteilerleitung
SWAP-Tight Ferrulen
SWAP-Tight Mutter
SWAP-Tight Mutter und Adapter
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10085644
Marke: Thermo Scientific™ 290SG021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Finden Sie genau die richtige Mutter und die passende Ferrule für Ihr leistungsstarkes Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface-System
Finden Sie genau die richtige Mutter und die passende Ferrule für Ihr leistungsstarkes Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface-System.
  • Ein spezielles deaktiviertes, robustes Transferkapillar aus Edelstahl dient als Verbindung zwischen der Analysesäule und dem MS-Detektor
  • Der kleine Innendurchmesser des Transferkapillars gewährleistet, dass der Luft- und Wasserkontakt bei der Abtrennung der Analysesäule auf ein Minimum reduziert wird
  • Das System funktioniert ohne zusätzlich erforderlichen Helium-Spül-/Frischgasfluss
  • Fingertight-Anschlüsse ermöglichen den schnellen, einfachen und werkzeugfreien Wechsel der Analysesäule
  • Inkl. Fingertight-Anschlüsse für S/SL-Injektoren für einen handfesten Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ferrule
Menge 10/Packung
Material Graphit/Vespel
Zur Verwendung mit (Geräte) Transferleitung, SWAP-IT GC-MS Interface-System für Agilent Geräte
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.