Learn More
Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface System
Säulenwechsel schnell und einfach durchführen. Verwenden Sie dieses GC-MS-Interface-System, um Kapillarsäulen zu wechseln, ohne Ihr Massenspektrometer (MS) entlüften zu müssen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-792
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10075924
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Säulenwechsel schnell und einfach durchführen. Das Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC/MS Interface System ist ein leistungsstarkes Hilfsmittel, das den Wechsel der Kapillarsäule ermöglicht, ohne dass Sie Ihr Massenspektrometer (MS) entlüften müssen. Es verwendet speziell deaktivierte, robuste Transferkapillare aus Edelstahl, die ein Interface zwischen der Analysesäule und dem MS-Detektor bilden. Der kleine Innendurchmesser der Transferkapillare gewährleistet eine minimale Luft- und Wassereinwirkung beim Trennen der Analysesäule. Eine Heliumspülung ist nicht erforderlich. Finger-Tight-Verbindungen machen es schnell und einfach ohne Werkzeug.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GC-MS-Schnittstelleneinheit
SWAP-IT GC-MS Interface-Einheit
Nur SWAP-IT-Interface
Nur DSQ GC-MS, DSQ II GC-MS, PolarisQ GC-MS, ITQ GC-MS
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface System > GCMS-Schnittstelle; nur SWAP-IT, für Thermo Scientific Geräte (nur DSQ GC-MS, DSQ II GC-MS, PolarisQ GC-MS, ITQ GC-MS)