Learn More
SVOC-Gemisch 506 2000 μg/ml in Aceton:Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluorobiphenyl∣p-Terphenyl D14 |
| CAS | 321-60-8, 1718-51-0 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Aceton/Hexan |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Fluorobiphenyl 2000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 2000 μg/mL |