Learn More
SVL™ Torion Rechtwinklige Absperrhähne
Aus Borosilikatglas.
Marke: SVL™ 722-43
1092.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
- Das PTFE-Küken wird in das Torion-Verbindungsstück mit Gewinde geschraubt, um den Absperrhahn zu öffnen und zu schließen.
- Keine Schmierung erforderlich – kein Festfressen und keine Kontamination
- Vakuumfunktion bis 10-2 Torr
- Alle Seitenarme sind 70 mm lang.
Spezifikation
Sperrhahn | |
Borosilikatglas | |
70 mm |
14,7 mm, Seitenarm 10 mm | |
14 mm | |
Für Vakuumversiegelung bis zu 10-2 Torr |