Learn More
SVL™ Torion-Verbindungen
Artikelnummer. 13431819
Click to view available options
Wandstärke (metrisch):
14.7 mm (Bohrung)
5.7 mm (Bohrung)
8.7 mm (Bohrung)
Typ:
PTFE-Klammer
Polypropylenklammer
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 13431819
Marke: SVL 72002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Torion-Glaskörpern und Gummi/PTFE-Dichtring
  • Glasgefülltes Polypropylen für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 180 °C
  • PTFE für die Verwendung bei Temperaturen bis zu 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Polypropylenklammer
Wandstärke (metrisch) 8.7 mm (Bohrung)