Learn More
SVL™ Torion-Verbindungen
Product Code. 12698405
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Wandstärke (metrisch):
14.7 mm (Bohrung)
5.7 mm (Bohrung)
8.7 mm (Bohrung)
Typ:
PTFE-Klammer
Polypropylenklammer
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Product Code. 12698405
missing translation for 'mfr': SVL 72005
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Für den Einsatz mit Torion-Glaskörpern und Gummi/PTFE-Dichtring
  • Glasgefülltes Polypropylen für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 180 °C
  • PTFE für die Verwendung bei Temperaturen bis zu 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ PTFE-Klammer
Wandstärke (metrisch) 8.7 mm (Bohrung)