Learn More
SVL™ Torion-Verbindungen
Click to view available options
Wandstärke (metrisch):
14.7 mm (Bohrung)
5.7 mm (Bohrung)
8.7 mm (Bohrung)
Typ:
PTFE-Klammer
Polypropylenklammer
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Glasgefülltes Polypropylen für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 180 °C
- PTFE für die Verwendung bei Temperaturen bis zu 250 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Pckg. |
| Artikelbeschreibung | Torion Ersatzteile |
| Typ | PTFE-Klammer |
| Wandstärke (metrisch) | 14.7 mm (Bohrung) |