Learn More
SVL™ Dichtring für Stoßverbindung
Artikelnummer. 12681591
Click to view available options
Verbindungsgröße:
15
22
30
42
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 12681591
Marke: SVL 70101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Silikonkautschuk.
  • Silikongummi und mit PTFE ummantelt zum Schutz vor chemischen Angriffen
  • Der Innendurchmesser des Rings entspricht der Bohrung des SVL-Glasschraubgewindes, so dass der Durchfluss nicht eingeschränkt wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gelenkgröße: 15
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stoßfugen
Verbindungsgröße 15
Material Silikonkautschuk umhüllt mit PTFE
Typ Dichtungsring