Learn More
SVL™ Dichtring für Stoßverbindung
Click to view available options
Verbindungsgröße:
15
22
30
42
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Silikongummi und mit PTFE ummantelt zum Schutz vor chemischen Angriffen
- Der Innendurchmesser des Rings entspricht der Bohrung des SVL-Glasschraubgewindes, so dass der Durchfluss nicht eingeschränkt wird
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gelenkgröße: 15 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stoßfugen |
| Verbindungsgröße | 15 |
| Material | Silikonkautschuk umhüllt mit PTFE |
| Typ | Dichtungsring |