Learn More
SVL™ Gewinderohre aus Glas
Artikelnummer. 10136014
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
22.5 mm
32 mm
44,1 mm
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10136014
Marke: SVL 70302
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVR™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner
  • Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVL™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner
  • Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Außendurchmesser (metrisch) 22.5 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 6.49 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 165 mm
Dicke (metrisch) 1.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVL™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner
Produkttyp Verbindungsrohr