Learn More
SVL™ Adapter mit Konus/Schraubgewinde
Click to view available options
Konusgröße:
14/23
24/29
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Verfügt über ein SVL™ Schraubgewinde und eine Quickfit™ Buchse aus Mattglas
- Gewinde ist geeignet für SVL™ Schraubverschlüsse und -kupplungen. Konus passt in Quickfit™ Buchsen
- Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas.
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | 14/23 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SVL™ und Quickfit™ Glasware |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Kegelgewindeadapter |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 15 |