Learn More
uvex suXXeed Schutzbrille
Artikelnummer. 17727679 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenfärbung:
Grau (23%)
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung Packungsgröße
17727679 Klar 1 Stück
17737679 Grau (23%) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17727679 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9181265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.60 CHF
    11.52 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.08 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Uvex suXXeed schützt Sie den ganzen Tag bei der Arbeit und in vielen Situationen.
Sportliche Schutzbrille mit einem dynamischen, ansprechenden Design.
Allgemeine Eigenschaften
  • Sportliche Schutzbrille mit einem dynamischen, ansprechenden Design
  • Robuste Polycarbonatlinse mit bewährter uvex Supravision-Beschichtungstechnologie – Dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Linse
  • Der optionale zusätzliche Rahmen bietet besseren Schutz vor Partikeln, Staub und Schmutz.
  • Metallfrei
Schutzmerkmale
  • UV400 – 100% Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
  • Ergonomisch geformte Bügel mit weichen Ohrstücken sorgen für einen komfortablen und sicheren Sitz ohne Druckstellen.
  • Das weiche, flexible Nasenpolster passt sich dem Träger an und sorgt für eine bequeme Passform ohne Druckpunkte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp Chemikalienbeständig
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Farbe Anthrazit, blau
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166, EN 170
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Ergonomische Schutzbrille
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard