Learn More
Poulten Selfe™ Viskometer mit hängendem Niveau
Artikelnummer. 13161043
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
13161043 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13161043 Lieferant Poulten Selfe™ Lieferanten-Nr. 1625/01
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Transport von durchsichtigen Flüssigkeiten.Mit UKAS Kalibrierzertifikat
  • Type BS/IP/SL, IP71.Suitable for transparent liquids. Nominal overall length 330mm. Approximate sample size 22mL ­to 40mL. Available without certificate of calibration, please enquire.
  • With UKAS certificate of calibration.
Spezifikation
Produkttyp Viskometer mit hängendem Niveau
Viskositätsbereich 3.5 bis 10 mm2/s
Zertifizierung/Konformität UKAS
Größe 1
Volumen (metrisch) 22 bis 40 ml