Learn More
Surrogatstandard, o-Terphenyl für Dieselkraftstoff, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16389087 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16389087 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16389087 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. DIESELI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
o-Terphenyl84-15-15000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Terphenyl
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 84-15-1, 75-09-2
CAS Min. % 0.5, 99.5
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.5, 99.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Summenformel C18H14
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel OIAQMFOKAXHPNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3
IUPAC-Name 1,2-Diphenylbenzol
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Molekulargewicht (g/mol) 230.31
PubChem CID 6766
Menge 1 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch