Beschreibung
- Reinigen Sie Oberflächen effektiv mit diesen Feuchttüchern in Profiqualität.
- Dank ihrer robusten Textur lassen sich Öl, Fett, Schmierstoffe und Schmutz mühelos entfernen.
- Dank dieser praktischen Konstruktion können Sie die Hygiene auf den Oberflächen auch dann aufrechterhalten, wenn kein Wasser zur Verfügung steht.
- Schützen Sie empfindliche Oberflächen und Elektronikgeräte und halten Sie diese gleichzeitig sauber.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Feuchttuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 17.13 yd. |
| Länge (metrisch) | 15.66 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,31 in. |
| Breite (metrisch) | 13.5 cm |
| Zertifizierung/Konformität | FSC MIX-Credit |
| Farbe | Weiß |
| Lage | 1-ply |
| Enthält | Becher |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | FSC MIX-Credit |