Learn More
Laboratoires Anios™ SURFA'SAFE 02
Descrizione
- Contains 100% easily biodegradable organic components
- Vegetable sourced ethanol
- Broad antimicrobial spectrum
- Broad material compatibility
- Suitable for cleaning and disinfecting medical devices and surfaces in operating theaters, high risk services, care services
- Dispensed foam limits formation of aerosols and volatile components
- Bactericidal, tuberculocide, fungicide, virucide
Specifica
Specifica
| Product Type | Disinfectant |
| Certificazione/Conformità | Ecodétergent certified by ECOCERT Greenlife.Bactericidal: EN1040, EN13727, EN13697.Tuberculocide: EN14348, EN13697.Fungicide: EN1275, EN 13624, EN13697.Active according EN14476 + A1 on PRV (model virus HBV), BVDV (of HCV), Vaccinia virus, herpesvirus, rotavirus |
| Composizione | 30%: water, disinfectant (s): Ethanol (CAS No. 64-17-5: 380mg/g), hydrogen peroxide (CAS No. 7722-84 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning and disinfecting medical devices and surfaces in operating theaters, high risk services, care services |
| Quantità | 12/Cs. |
| Volume (sistema metrico) | 750 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?