missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SURF1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17168373
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17168373 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17168373 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5110448

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: QVQRRKWKLN LIAELESRVL AEPVPLPADP MELKNLEYRP VKVRGCFDHS KELYMMPRTM VDPVREAREG GLISSSTQSG AYVVTPFHCT DLGVTILVNR GFVPRKKVNP ETRQKGQIEG EVDLIGMVRL TETRQPFVPE NNPERNHWHY RDLEAMARIT GAEPIFIDAN FQSTVPGGPI GGQTRVTLRN EHLQYI.

The SURF-1 protein demonstrates a vital role in the assembly of complex IV (CIV or COX) of the mitochondrial respiratory chain. Expressed in the inner mitochondrial membrane, mutations of the SURF-1 gene generally cause cytochrome c oxidase complex IV deficiency. Shortage of complex IV leads to Leigh syndrome, a severe neurological disorder. Leigh syndrome patients are usually subject to rapidly progressive encephalopathy, characterized by necrotic lesions in subcortical brain regions. SURF-1 mutations correlate to high post-implantation embryonic lethality as well as early-onset mortality of post-natal individuals. Considerable deficit in muscle strength and motor performance is also a profound and isolated defect of SURF-1 activity in skeletal muscle and liver. Heart, brain and skeletal muscle morphological abnormalities frequently occur due to SURF-1 mutations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SURF1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2.15 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen SURF1
Gen-Zugriffsnummer P09925, Q15526, Q9QXU2
Gen-Alias 0610010F23Rik; Ab1-205; CMT4K; Surf1; Surf-1; surfeit 1; surfeit gene 1; surfeit locus protein 1
Gensymbole SURF1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-275 of human SURF1 (NP_003163.1).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20930, 64463, 6834
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.