Learn More
Thermo Scientific™ SureTect™ Real-Time-PCR-System
Artikelnummer. p-6017006
Click to view available options
Beschreibung:
PikoReal 24 (24-well Piko PCR Plate)
Zur Verwendung mit (Anwendung):
SureTect Real Time PCR Assays
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15234101
Marke: Thermo Scientific™ PT0500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit dem Thermo Scientific™ SureTect™-System weisen Sie schnell und zuverlässig Mikroorganismen in vielen verschiedenen Nahrungsmitteln und Umweltproben nach.
Mit dem Thermo Scientific™ SureTect™-System weisen Sie schnell und zuverlässig Mikroorganismen in vielen verschiedenen Nahrungsmitteln und Umweltproben nach. Das System kombiniert einen Real-Time-PCR-Cycler mit einer maßgeschneiderten Softwarelösung und anwenderfreundlichen, vorgefüllten Reagenzien. Tests unterschiedlicher Matrices und Ziele mit dem gleichen, einfachen Protokoll optimiert die Arbeitsabläufe im Labor.
Das SureTect System ist eine einzigartige Lösung, die Geschwindigkeit und Leistung in einer anwenderfreundlichen und kosteneffizienten Plattform kombiniert—für Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können.
  • Schnelle Ergebnisse: Weniger als 24 Stunden von der Probenanreicherung bis zum Ergebnis
  • Nur ein Anreicherungsschritt: Kein zweiter Anreicherungsschritt ist erforderlich, für schnellere und einfachere Analysen
  • Einfacher Assay: Wenige Pipettierschritte Dank vorgefüllter Lyseröhrchen und gefriergetrocknete PCR-Pellets. Es ist kein Einsatz von Zentrifugen oder Vortexmischern zur Probenvorbereitung erforderlich
  • Optimiertes Protokoll: Maximale Effizienz durch Verarbeitung mehrerer Assays im gleichen Lauf
  • Überlegene PCR-Technologie:  Sondenbasierte Echtzeit-Assays gewährleisten hohe Sensitivität und Spezifität
  • Einfache, intuitive Software: Ermöglicht die schnelle, einfache Einrichtung eines PCR-Systems, automatische Dateninterpretation und Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse
  • Kleine Stellfläche: Ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Thermische Genauigkeit ± 2°C
Empfindlichkeit 1 Copy (Theoretical)
Dynamischer Bereich 10 logs
Inhalt und Lagerung PikoReal 24
Höhe (metrisch) 310 mm
Breite (metrisch) 300 mm
Tiefe (metrisch) 230 mm
Temperaturbereich 4° to 99.9°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) SureTect Real Time PCR Assays
Beschreibung PikoReal 24 (24-well Piko PCR Plate)
Max. Aufheizrate (Thermoblock) >5 °C/s.
Scan Time for Four Multiplexing Channels <10 Sekunden
Temperaturbereich (beheizter Deckel) 30 to 110°C
Max. Abkühlgeschwindigkeit 4.5deg;C/s
Anregung 5 LEDs
Nachweisbereich 520 to 740 nm
Software-Analysemodi Absolute quantification; Relative quantification; Melt curve analysis; Allelic discrimination; High Resolution Melt (HRM)
Steuerung (beheizter Deckel) Automatic Temperature and Pressure Setting
Volumen (metrisch) Thermoblock-Probe 10 to 50μL
Multiplex Bis zu 4 Ziele
Gewicht 10 kg
Blockkonfigurationen 24-Well