Learn More
Thermo Scientific™ SureTect™ Multiplex-PCR-Assay zum Verderb von Getränken
Artikelnummer. 31723041 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
31723041 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31723041 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A57289
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schnelle qPCR-Lösungen für Getränkehersteller. Mit diesem Assay können Sie schnell ein breites Spektrum an Getränkeverderber einer PCR-Reaktion nachweisen.
Eine schnelle Lösung zum schnellen Nachweis und zur Differenzierung von Pilzen und Pilzen. Brettanomyces spp., konservierungsmittelresistente Hefe, Milchsäurebakterien und Acetylsäurebakterien in aseptisch hergestellten und kohlensäurehaltigen Produktproben. In Zusammenarbeit mit einem großen globalen Getränkehersteller entwickelt, um den Anforderungen der Branche gerecht zu werden’ s benötigt.
Die SureTect™ Der Beverage Spailage Multiplex-PCR-Assay ist eine optimierte Lösung, die Geschwindigkeit und Leistung in einer benutzerfreundlichen und Kosteneffektiven Plattform kombiniert und zuverlässige Ergebnisse liefert, denen Sie jederzeit vertrauen können.
Einfach
  • Benutzerfreundlich, einfacher Arbeitsablauf
  • Vorab ausgegebene Lysereagenzien und lyophilisierte PCR  Reagenzien
  • Vollständiger Lysezyklus mit sehr wenigen Pipettierungsschritten
Schnell und flexibel
  • Schnelles Screening und Differenzierung von Pilzen und Pilzen  in einem einzigen PCR-Test erfasst
  • Schnelle Erkennung für frühzeitige Maßnahmen und hohes Vertrauen in die Produktion
  • Testen Sie bis zu 96 Proben in jedem Lauf
  • Offene PCR-Plattformen
Intelligent
  • Hochspezifische Multiplex-qPCR zur Reduzierung von Kosten und praktischer Zeit, liefert Ergebnisse für die vier wichtigsten verderbenden Mikroorganismen-Familien für Getränke, einschließlich über 100 Stämme, in einer PCR-Reaktion:
    • Pilze und Pilze (Y& M)
    • Milchsäurebakterien (LAB) undEssigsäurebakterien (AAB)
    • Brettanomyces Art
    • Konservierungsmittelresistente Pilze (PRY)
  • Bis zu 4 Tage früher umsetzbare Ergebnisse (je nach Ihrem aktuellen Arbeitsablauf), die zu risikobasierten Entscheidungen führen
  • Optimierter Arbeitsablauf mit durchstechbaren Versiegelungen zur Reduzierung von Kreuzkontaminationen
  • Intuitive, benutzerfreundliche Software liefert zuverlässige Ergebnisse ohne subjektive Interpretation
  • Verwertbare Daten unterstützen schnelle Entscheidungen in einer komplexen Produktversorgungskette
  • Interne Positivkontrolle (IPC ) bei jedem Assay für vollständige Sicherheit der Ergebnisse
Die SureTect™ Multiplex-PCR-Assay zum Verderb von Getränken umfasst :
  • Lysis Plus-Röhrchen
  • Lyse-Ergänzung
  • Multiplex-PCR-Assay-Röhrchen für den Verderb von Getränken
  • Thermo Scientific Durchstechbare Siegel für 96 Nuten (3 Blätter pro Kit)
  • SureTect PCR-Kappen
Die SureTect™ Beverage Verderben Multiplex-PCR-Assay ist auf dem validiert Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Echtzeit-PCR-System für Lebensmittelsicherheit mit RapidFinder™ Analysis Software v3.0 oder höher, mit der Sie einfach und sicher Tests durchführen können. Nach Abschluss des Laufs werden die interpretierten Ergebnisse deutlich angezeigt und können bei Bedarf gemeldet, gespeichert, ausgedruckt oder heruntergeladen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bewahren Sie die ungeöffneten Kits bei 2 auf – 8 °C. Bewahren Sie die einzelnen Komponenten wie in der Gebrauchsanweisung angegeben auf.
Menge 96 Tests
Nur zur Untersuchung von Lebensmittel- und Umweltproben