Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate and 96-Well Round U-Bottom 8 mm Diameter Mid-well Plates
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, 8 mm Diameter, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
523.48 CHF - 526.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie SureSTART WebSeal Level 3
Farbe Clear
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 to 900 &mu:L
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Barcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Barcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
16476449
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-P350
No Barcode
526.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30286143
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-P350B
Includes Barcode
523.48 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SureSTART WebSeal Level 3
96
Unsteril
Rund
Clear
50 to 900 &mu:L
1100 μl
26.5 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate and 96-Well Round U-Bottom 8 mm Diameter Mid-well Plates