Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 3 High Performance Applications
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-P330B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30286144
  • 495.13 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Includes Barcode
Autoclavable
Clear
Polypropylene
220 μL
Glass coated
Round Bottom (U-well)
10
SBS Standard
SureSTART WebSeal Level 3
Single-use
96
Non-sterile
270 μL
Bio molecules
14.4 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 3 High Performance Applications > Plate, 96-Well Microtiter Plates, Round U-Bottom, Level 3, High Performance Applications, Barcoded for Vanquish, SureSTART™ WebSeal™