Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 3 High Performance Applications
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plateand 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
549.60 CHF - 558.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie SureSTART WebSeal Level 3
Farbe Clear
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 1900 μl
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Barcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Barcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
16479375
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-P338
No Barcode
558.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30286145
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-P338B
Includes Barcode
549.60 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SureSTART WebSeal Level 3
96
Unsteril
44 mm
Clear
1900 μl
2000 μl
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 3 High Performance Applications