Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ spezifikationszertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -kappen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17363963 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Gesamtvolumen (metrisch):
0,2 ml
2 ml
Material:
Bernsteinfarbenes TPX
Klarglas
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Marking Spot Gesamtvolumen (metrisch) Material Packungsgröße
17363963 Nein 0,2 ml Bernsteinfarbenes TPX 100 Stück
17393963 Ja 2 ml Klarglas 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17363963 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6PK1655
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ Kits mit spezifikationszertifizierten Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3.
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ Kits mit spezifikationszertifizierten Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3. Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kits, die Schraubfläschchen mit kurzem Gewinde aus Glas oder TPX sowie Polypropylenkappen mit Silikon-/PTFE-Septen enthalten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Gebundene Septen sind optional erhältlich. Wählen Sie Kits mit SureStop™ Fläschchen und/oder AVCS™ Schraubverschlüssen für effektive Dichtungen, konsistente Daten und erhöhten Probendurchsatz aus.
Kits mit zertifizierter Spezifikation
Für die Routineanalyse
Alle SureSTART Produkte sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
SureStop Fläschchen und Advanced Vial Closure System (AVCS) Kappen:
Diese patentierte Schraubverschluss-Kombination aus Fläschchen und Kappe verfügt über einen durchstoßfesten Dichtungsring, eine kontrollierte Septumkompression und einen SureStop Verschlusspositionierungsflansch, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten, die Unter- und Überdichtungen ausschließt, die Verdunstung von Lösungsmitteln reduziert und weniger Unterbrechungen des Autosamplers verursacht. SureStop Fläschchen und AVCS-Kappen sind für alle LC- und GC-Autosampler universell kompatibel. Sie enthalten außerdem einen geringen Anteil an auslaugbaren Stoffen, was sie zu einer idealen Alternative zu geklebten Verschlüssen für diejenigen macht, die saubere Spektren suchen.
Die SureSTART Leistungsstufen
  • Stufe 1: Routineanalysen
    Die für die Chromatographie zugelassenen
    SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
  • Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
    Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
    SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
  • Stufe 3: Hohe Leistung
    Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
    SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Durchmesser (metrisch) Öffnung 4,5 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Amber
Material Bernsteinfarbenes TPX
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Septum Silikon, weiß/PTFE, rot; verklebt
Enthält 100 Fläschchen und Verschlusskappen
Größe (metrisch) Öffnung 9 mm
Härte 55 Shore
Produktlinie SureSTART Stufe 3
Gesamtvolumen (metrisch) 0,2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss, Stufe 3
Menge 100 Pk.
Dicke (metrisch) 1 mm
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) 9 mm
Fläschchentyp 0.2 mL Short Thread Screw TPX Vial, Level 3
Umweltfreundliche Eigenschaften ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Spezifikationszertifizierter Fläschchen- und Verschlusssatz, Stufe 3