Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ PFAS Kit, Specification Certified 0.8 mL Snap Clear Polypropylene Vial, Flat Bottom Insert Snap Cap, White Silicone/Red Polyimide Septa, Level 2
Artikelnummer. 17983601 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch):
0.8 mL
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtvolumen (metrisch) unitSize
17983601 0.8 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17983601 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6AKRV11PP08PI
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Use SureSTART™ Specification Certified 0.8 mL SureSTOP™ Snap Clear Glass Vial and 11 mm Flat Bottom Insert Snap Cap Kits with White Silicone/Red Polyimide Septa, Level 2 for PFAS analysis and Norm 1633. 100/pack.
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ Kits mit spezifikationszertifizierten Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2. Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kits, die Schraubgläser mit kurzem Gewinde und Markierungspunkten aus Klar- oder Braunglas sowie Polypropylenkappen mit Silikon-/PTFE-Septen verschiedener Härtegrade enthalten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Vorgeschlitzte und gebundene Septa sind erhältlich. Wählen Sie Kits mit SureStop™ Fläschchen und/oder AVCS™ Schraubverschlüssen für effektive Dichtungen, konsistente Daten und erhöhten Probendurchsatz aus.
Kit for PFAS analysis and Norm 1633. Kit contains 1.1 mL screw top tapered vial.
Specification Certified Kits
For everyday analysis
All SureSTART products are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
SureStop Vials and Advanced Vial Closure System (AVCS) Caps:
This patented screw top vial/cap combination features a push-through resistant sealing ring design, controlled septum compression, and SureStop closure positioning flange to ensure an effective seal that eliminates under- and over-sealing, reduces solvent evaporation, and creates less autosampler interruptions. SureStop vials and AVCS caps have universal instrument compatibility for all LC and GC autosamplers. They also contain low leachable levels, making them an ideal alternative to bonded caps for those seeking cleaner spectra.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
  • Level 1: Everyday analysis
    Chromatography approved
    SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
  • Level 2: High-throughput analysis
    When robustness and reproducibility are key
    SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
  • Level 3: High performance
    When sensitivity is a must
    SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Material Polypropylene
Septum White Silicone/Red Polyimide
Enthält Fläschchen und Verschlüsse
Anzahl pro Packung 100/Pk.
Größe (metrisch) Öffnung 6 mm
Härte 45 Shore
Produktlinie SureSTART Stufe 2
Gesamtvolumen (metrisch) 0.8 mL
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Snap Cap
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot No
Fläschchentyp 0.8 mL Snap Clear Polypropylene Vial, Level 2
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Produkttyp Specification Certified Vial and Cap Kit, Level 2