Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3.
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3. Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kits, die Schraubgläser mit kurzem Gewinde und Markierungspunkten aus Klar- oder Braunglas sowie Polypropylenkappen mit Silikon/PTFE-Septen enthalten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Vorgeschlitzte und gebundene Septa sind erhältlich. Wählen Sie Kits mit SureStop™ Fläschchen und/oder AVCS™ Schraubverschlüssen für effektive Dichtungen, konsistente Daten und erhöhten Probendurchsatz aus.
MSCERT+ (nur Kits)
Zertifizierte Hochleistungskits für die Verwendung mit Massenspektrometrie-Forschungsanwendungen – mit einem zusätzlichen Maß an Sicherheit.
Unsere MSCERT+ Kits werden mittels LC-MS sowie GC-MS getestet, um sicherzustellen, dass sich keine extrahierbaren und auslaugbaren Substanzen oder Produktionsrückstände im Fläschchen befinden, die falsche chromatographische Peaks erzeugen und Ihre Ergebnisse beeinträchtigen könnten. Sie sind außerdem für bis zu 15 kritische physische Spezifikationen getestet und zertifiziert, um technische/Leistungsprobleme zu vermeiden. Die Kunden erhalten die Testergebnisse und das Analysezertifikat in der Kit-Box. Die Kit-Komponenten werden vorgereinigt, um den niedrigsten Ionengehalt und Partikelgehalt in den Fläschchen zu gewährleisten, um die Probenintegrität zu schützen und sicherzustellen, dass kein Schmutz oder Staub aus der Herstellung vorhanden ist, der die Lebensdauer der Säule und die Systemleistung beeinträchtigt. Sehr empfehlenswert für die Direktinjektionsanalyse (DIA).
SureStop Fläschchen und Advanced Vial Closure System (AVCS) Kappen:
Diese patentierte Schraubverschluss-Kombination aus Fläschchen und Kappe verfügt über einen durchstoßfesten Dichtungsring, eine kontrollierte Septumkompression und einen SureStop Verschlusspositionierungsflansch, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten, die Unter- und Überdichtungen ausschließt, die Verdunstung von Lösungsmitteln reduziert und weniger Unterbrechungen des Autosamplers verursacht. SureStop Fläschchen und AVCS-Kappen sind für alle LC- und GC-Autosampler universell kompatibel. Sie enthalten außerdem einen geringen Anteil an auslaugbaren Stoffen, was sie zu einer idealen Alternative zu geklebten Verschlüssen für diejenigen macht, die saubere Spektren suchen.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Farbe (Dichtung) | Blue/Clear |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 6 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Braunglas |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Blaues Silikon/transparentes PTFE |
| Enthält | 100 Fläschchen und Verschlusskappen |
| Größe (metrisch) Öffnung | 9 mm |
| Härte | 55 Shore |
| Mehr anzeigen |