Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PMCK34W
135.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17323973
  • 137.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
6 mm
Klarglas
Blaues Silikon/transparentes PTFE
9 mm
SureSTART Stufe 3
Polypropylen
32 mm
MSCERT+
9 mm
9 mm
Blue/Clear
12 mm
2 ml
100 Fläschchen und Verschlusskappen
55 Shore
2 ml
Schraubverschluss, Stufe 3
1 mm
MSCERT + Fläschchen- und Verschlusssatz, Stufe 3
Ja
2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, mit Kurzgewinde, Stufe 3
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT+ Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >