Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Mikrofläschchen aus Glas mit Schnappverschluss und hoher Rückgewinnung für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Artikelnummer. 17304033 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch):
1,5 ml
1,7 ml
Anzahl pro Packung:
1.000/Packung
100/Packung
5000/Packung
Volume (Metric) Usable:
1,2 ml
1,3 mL
1,5 ml
Marking Spot:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 17304033
Marke: Thermo Scientific™ 6PRV1115VF
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie SureSTART™ Mikrofläschchen aus Glas mit Schnappverschluss und hoher Rückgewinnung, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von Probengrößen unter 2 ml zu maximieren.
Wählen Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ Mikrofläschchen aus Glas mit Schnappverschluss und hoher Rückgewinnung, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von < 2 ml-Proben zu maximieren. Mit Außenabmessungen von 12 x 32 mm verfügen diese Mikrofläschchen aus Klar- und Braunglas über einen internen V-förmigen Boden, der ein relativ hohes Gesamtnutzvolumen und ein Restvolumen von 4 μl liefert. Dies ist ein Fläschchen der Leistungsstufe 3, was bedeutet, dass er Ihre wertvollsten Proben schützt und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen liefert.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
  • Zertifizierte Spezifikation, um die physikalischen Abmessungen und die Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten
  • Erfüllt alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs
  • Verwenden Sie zum Versiegeln dieses Fläschchens Septen mit 9 mm-Schnappverschlüssen oder Septen mit 11 mm-Bördelverschlüssen
  • Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen
Fläschchen der Leistungsstufe 3 – für Hochleistungsanwendungen
  • Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
  • Empfohlen für die Verwendung mit Thermo Scientific™ GC und LC Orbitrap™ MS-Systemen und anderen hochauflösenden HRAM-Geräten (exaktes Gewicht)
Zertifizierte Spezifikation
  • Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
  • Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
  • Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
  • 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
  • Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
  • Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
  • Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
  • Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Klarglas
Füllstand Level 3
Anzahl pro Packung 5000/Packung
Größe (metrisch) Öffnung 11 mm
Rückstandsvolumen (metrisch) 1 μL
Basisausführung Innen-V-Boden
Produktlinie SureSTART Stufe 3
Gesamtvolumen (metrisch) 1,5 ml
Verschlusstyp Schnappverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Typ Glasfläschchen mit hoher Rückgewinnung, Schnappverschluss, Stufe 3
Marking Spot Ja
Volume (Metric) Usable 1,2 ml