Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Artikelnummer. 17383953 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch):
6 ml
10 ml
20 ml
Höhe (metrisch):
38 mm
46 mm
75 mm
Basisausführung:
Flachboden
Runder Boden
Anzahl pro Packung:
1.000/Packung
100/Packung
5000/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 17383953
Marke: Thermo Scientific™ 6PCV201FF
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese SureSTART™ 6, 10 und 20 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, für Ihre Analysen flüchtiger Gase.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, für Ihre Analysen flüchtiger Gase. Diese Headspace-Fläschchen sind in den Formaten 6, 10 und 20 ml Klarglas erhältlich und für höhere Temperaturen und Innendrücke ausgelegt, die für die Analyse flüchtiger Gase erforderlich sind. Dieses Röhrchen der Stufe 3 stellt unsere höchste Leistungsstufe dar und wurde entwickelt, um Ihre wertvollsten Proben zu schützen und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern. Sie sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um ihre physikalischen Abmessungen und Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten. Die Fläschchen der Stufe 3 schützen Ihre wertvollsten Proben und liefern konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen. Verwenden Sie zum Versiegeln dieser Headspace-Fläschchen 20 mm-Bördelverschlüsse und Septen. Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
Wählen Sie aus einem runden oder flachen Boden
  • Fläschchen mit abgerundetem Boden sind mit den meisten Autosamplern kompatibel und am besten mit Roboterarmen handhabbar, die die Fläschchen aus dem Tablett herausheben
  • Fläschchen mit Flachboden optimieren bei manuellen Headspace Analysen die Effizienz beim Erhitzen und sind für einige Gerätemodelle erforderlich
Fläschchen der Leistungsstufe 3 – für Hochleistungsanwendungen
  • Identifiziert durch drei Wellen auf dem Fläschchen
  • Praktisches Beschriftungsfeld
  • Geeignet für GC- und Massenspektrometrie (MS)-Anwendungen
  • Empfohlen für die Verwendung mit Thermo Scientific™ GC Orbitrap™ MS-Systemen und anderen hochauflösenden HRAM-Geräten (exaktes Gewicht)
Zertifizierte Spezifikation
  • Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
  • Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
  • Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
  • 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
  • Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
  • Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
  • Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
  • Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 22.75 mm
Material Klarglas
Füllstand Level 3
Anzahl pro Packung 5000/Packung
Größe (metrisch) Öffnung 20 mm
Basisausführung Flachboden
Produktlinie SureSTART Stufe 3
Gesamtvolumen (metrisch) 20 ml
Verschlusstyp Bördelverschluss
Höhe (metrisch) 75 mm
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Typ Headspace-Bördelglas-Fläschchen, Stufe 3
Marking Spot Ja
Volume (Metric) Usable 18 ml