Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 1 Routineanalyse
Artikelnummer. 17903611 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Septum:
Integrales PP-Septum
Roter Naturkautschuk/transparentes TEF
Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben
Silikon, weiß/PTFE, blau; vorgeschlitzt
Silikon, weiß/PTFE, rot
Silikon, weiß/PTFE, rot; vorgeschlitzt, verklebt
Weißes Silikon/PTFE, gebunden
Weißes Silikon/PTFE, vorgeschlitzt, gebunden
Produkttyp:
AVCS-Zykluskappe
Schraubgewinde, Stufe 1
Schraubverschluss
Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 1
Menge:
100/Packung
1000/Packung
5000 Packungen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Produkttyp Menge Packungsgröße
17903611 Integrales PP-Septum AVCS-Zykluskappe 100/Packung 100 Stück
17344123 Roter Naturkautschuk/transparentes TEF Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 1 100/Packung 100 Stück
17364123 Roter Naturkautschuk/transparentes TEF Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 1 1000/Packung 1000 Stück
17354123 Roter Naturkautschuk/transparentes TEF Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 1 5000 Packungen 5000 Stück
17374123 Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 1 100/Packung 100 Stück
17394123 Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 1 1000/Packung 1000 Stück
17384123 Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 1 5000 Packungen 5000 Stück
17304133 Silikon, weiß/PTFE, rot Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 1 100/Packung 100 Stück
17324133 Silikon, weiß/PTFE, rot Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 1 1000/Packung 1000 Stück
17314133 Silikon, weiß/PTFE, rot Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 1 5000 Packungen 5000 Stück
17334133 Weißes Silikon/PTFE, gebunden Schraubgewinde, Stufe 1 100/Packung 100 Stück
17384133 Weißes Silikon/PTFE, gebunden Schraubgewinde, Stufe 1 1000/Packung 1000 Stück
17344133 Weißes Silikon/PTFE, gebunden Schraubgewinde, Stufe 1 5000 Packungen 5000 Stück
17354133 Weißes Silikon/PTFE, vorgeschlitzt, gebunden Schraubgewinde, Stufe 1 100/Packung 100 Stück
17374133 Weißes Silikon/PTFE, vorgeschlitzt, gebunden Schraubgewinde, Stufe 1 1000/Packung 1000 Stück
17364133 Weißes Silikon/PTFE, vorgeschlitzt, gebunden Schraubgewinde, Stufe 1 5000 Packungen 5000 Stück
17394133 Silikon, weiß/PTFE, blau; vorgeschlitzt Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 1 100/Packung 100 Stück
17314143 Silikon, weiß/PTFE, blau; vorgeschlitzt Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 1 1000/Packung 1000 Stück
17304143 Silikon, weiß/PTFE, blau; vorgeschlitzt Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 1 5000 Packungen 5000 Stück
17895194 Silikon, weiß/PTFE, rot; vorgeschlitzt, verklebt Schraubverschluss 5000 Packungen 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 17903611 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6ESC950
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wählen Sie die Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse der Stufe 1 für kostenoptimierte Produkte, die für die Chromatographie zugelassen, mit allen Gerätetypen kompatibel und für die Routineanalyse geeignet sind.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse mit Schraubfläschchen mit 9 mm-Öffnung, einschließlich unserer SureSTART 2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss und 2 ml-Polypropylen-Mikrofläschchen mit Schraubverschluss für < 2 ml-Proben (Stufe 1). Wählen Sie Verschlusskappen der Stufe 1 für Produkte, die für die Chromatographie zugelassen und kostenoptimiert sind, sich für alltägliche Analysen eignen und mit allen Gerätetypen kompatibel sind. Wählen Sie aus Polypropylen-Verschlusskappen mit Silikon-/PTFE- oder Gummi-/TEF-Septen, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Vorgeschlitzte und gebundene Septa sind erhältlich. Unsere AVCS™ Verschlusskappen verfügen über die Advanced Vial Closure System Technologie, um eine optimale Dichtung beim Schließen eines Fläschchens zu gewährleisten. Verwenden Sie AVCS Schraubverschlüsse mit unseren SureStop™ Fläschchen für effektive Dichtungen, konsistente Daten und erhöhten Probendurchsatz.
Our Performance Level 1 caps are cost-efficient and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses.
SureStop Vials and Advanced Vial Closure System (AVCS) Caps
This patented screw top vial/cap combination features a push-through resistant sealing ring design, controlled septum compression, and SureStop closure positioning flange to ensure an effective seal that eliminates under- and over-sealing, reduces solvent evaporation, and creates less autosampler interruptions. SureStop vials and AVCS caps have universal instrument compatibility for all LC and GC autosamplers. They also contain low leachable levels, making them an ideal alternative to bonded caps for those seeking cleaner spectra.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
Level 2: High-throughput analysis
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Clear
Material Polypropylene
Vorgeschlitzt No
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use
Septum Integrales PP-Septum
Enthält Integral Septum
Modell Integral Septum
Produktlinie SureSTART Stufe 1
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 1 mm
Verschlussgröße 9 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 9 mm Screw Thread Vials
ACT Label No
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Produkttyp AVCS-Zykluskappe