Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 4 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Schraubverschluss, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 4 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 2, um qualitativ hochwertige Daten mit einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf bei Hochdurchsatzanalysen flüchtiger Gase zu gewährleisten.
Marke: Thermo Scientific™ 6ASV13-2P
35.98 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 4 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 2, für Hochdurchsatzanalysen flüchtiger Gase. Unsere Headspace-Fläschchen mit Schraubverschluss sind eine Neuheit in einem Bereich, der von Bördelhals-Fläschen dominiert wird. Sie bieten eine gebrauchsfertige, praktische Lösung, die keine Bördel- oder Entbördelwerkzeuge erfordert. Dies sind Fläschchen der Leistungsstufe 2, die qualitativ hochwertige Daten mit einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf in Anwendungen mit hohem Durchsatz mit GC-, HPLC/UHPLC- und Einzel- oder Dreifach-Vierfach-MS-Systemen gewährleisten. Diese Headspace-Fläschchen sind für höhere Temperaturen und Innendrücke ausgelegt, die für die Analyse flüchtiger Gase erforderlich sind. Sie weisen einen sehr geringen Metallgehalt, extrahierbare Substanzen und Laugen auf und entsprechen hohen Standards, damit Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
- Zertifizierte Spezifikation, um die physikalischen Abmessungen und die Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten
- Erfüllen alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs
- Verwenden Sie zum Versiegeln dieser Fläschchen Thermo Scientific 13 mm-Schraubverschlüsse und Septen
- Fläschchen mit abgerundetem Boden sind mit den meisten Autosamplern kompatibel und am besten mit Roboterarmen handhabbar, die die Fläschchen aus dem Tablett herausheben
- Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen
Fläschchen der Leistungsstufe 2 – für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Identifiziert durch zwei Wellen auf dem Fläschchen.
- Praktisches Beschriftungsfeld.
- Geeignet für GC- und Massenspektrometrie (MS)-Anwendungen
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
Braunglas | |
Level 2 | |
0,8 ml | |
SureSTART Stufe 2 | |
Schraubverschluss | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Ja |
4 mL | |
13 mm | |
Flachboden | |
4 ml | |
45 mm | |
4 ml-Headspace-Fläschchen mit Schraubverschluss, Stufe 2 | |
3,5 ml |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
4Stunden
13Minuten
31Sekunden
56