Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Stopfen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Artikelnummer. 17393763 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
1.000/Packung
100/Packung
5.000/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Packung Packungsgröße
17393763 100/Packung 100 Stück
17303773 5.000/Packung 5000 Stück
17313773 1.000/Packung 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17393763 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6A20BS
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Thermo ScientificTM SureSTARTTM 20 mm-Stopfen der Stufe 2 mit Bördelfläschchen mit einer 20 mm-Öffnung und sicherem Verschluss für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Stopfen mit Bördelfläschchen mit 20 mm-Öffnung und sicherem Verschluss, einschließlich unserer SureSTART 20 mm-Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss (Stufe 2). Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus verschiedenen Packungsgrößen mit geringer Permeabilität, 3 mm dicken Stopfen aus Bromobutylkautschuk, die eine effektive Alternative zu Bördelverschlüssen bieten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Material Brombutylkautschuk
Füllstand Level 2
Anzahl pro Packung 100/Packung
Verpackungsart 1 pack of 100
Produktlinie SureSTART Stufe 2
Menge 100
Dicke (metrisch) 3 mm
Verschlussgröße 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Produkttyp Stopfen, Stufe 2